Documentos Principais
1.71201
Supelco
Termorreator
number of holes 24 hole, Spectroquant® TR 420
About This Item
Código UNSPSC:
41102404
NACRES:
SE.11
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fabricante/nome comercial
Spectroquant® TR 420
técnica(s)
photometry: suitable
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
24 posições, 7 programas pré-instalados e 8 programas livremente selecionáveis TR 420 Spectroquant®
O termorreator Spectroquant TR 420 foi projetado para a digestão simultânea de até 24 amostras. A digestão térmica com controle preciso é uma etapa fundamental no preparo de amostras durante a determinação de COD, TOC, teor total de cádmio, crômio, cianeto, ferro, chumbo, níquel, nitrogênio, fósforo, prata ou zinco usando os kits de teste Spectroquant de alta qualidade.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Protocolos
Photometric determination of total nitrogen in soil samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Método analítico Medição de DQO em águas residuais - Determinação fotométrica do consumo de cromato após a digestão em 20 minutos.
Cobalt in wastewater from the production and casting of non-ferrous metals