Documentos Principais
16-305
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Akt1/PKBα (Ser473) Antibody, clone 11E6, Alexa Fluor 488
clone 11E6, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
PKB, PKD-alpha, AKT1, Protein Kinase B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
ALEXA FLUOR 488
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11E6, monoclonal
reatividade de espécies
rat, canine, human, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer473)
Especificidade
Recognizes phosphorylatedAkt1/PKBα at Ser473. This lot of antibody does not cross-react with Akt1/PKBα dephosphorylated at Ser473.
Imunogênio
KLH conjugated synthetic peptide containing a pSer that corresponds to amino acid residues around phosphoserine 473.
Aplicação
Detect phospho-Akt1/PKBα (Ser473) using this Anti-Akt1 Antibody, clone 11E6, Alexa Fluor 488 validated for use in FC, IC, IF & WB.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualidade
Routinely evaluated by immunocytochemistry and flow cytometry.
Descrição-alvo
60 kDa
forma física
Purified from serum-free cell culture supernatant by subsequent thiophilic adsorption and size exclusion chromatography
Armazenamento e estabilidade
1 year at 4°C from date of shipment
Informações legais
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Alexa Fluor is a registered trademark of Molecular Probes, Inc.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2