Documentos
1.51902
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.6 mm, Hibar® RT HPLC Column
Sinônimo(s):
TM=["LiChrospher"] C18 HPLC column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
LiChrosorb® RP-18 (5µm) Hibar® RT 250-4.6, suitable for HPLC
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
Parâmetros
400 bar pressure
60 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low)
coluna C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
técnica de separação
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC column
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany