Documentos Principais
1.51448
Supelco
LiChroCART for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 100 mm × 4.6 mm; LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
product name
LiChroCART 100-4.6, suitable for HPLC
Parâmetros
250 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
10 cm × 4.6 mm
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany