Documentos Principais
1.50226
Supelco
MANU-CART 55 mm HPLC cartridge holder
for LiChroCART 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges
Sinônimo(s):
TM=["MANU-CART"] holder for TM=["LICHROCART"] HPLC-cartridges
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
manu-CART 55 mm cartridge holder for LiChroCART 55-2, 55-3 and 55-4 mm HPLC-cartridges,
técnica(s)
HPLC: suitable
Nível de qualidade
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
manu-CART holder 55 mm for 55-2, 55-3 and 55-4 LiChroCART cartridges.
Nota de análise
visual control: passes test
requirement of the german Zusatzstoff-Verkehrsverordnung.
Informações legais
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANU-CART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany