1.50764
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 20 mm x 2.1 mm guard Column Kit (3 pc) with coupler (1 pc)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC-cHILIC 3μm 20 x 2.1 mm Guard Kit, PEEK coated guard column 3 pc with coupler 1 pc
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 3 Columns with coupler 1 pc
Parâmetros
(pH 2 - 8)
at ≤70 °C
max. pressure at ≤550 bar
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
coluna C × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-cHILIC bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)