1.50657
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinônimo(s):
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 100 x 2.1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiais
PEEK-lined stainless steel column
Nível de qualidade
linha de produto
SeQuant®
Características
endcapped: no
Parâmetros
550 bar pressure
70 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
10 cm × 2.1 mm
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
ZIC-cHILIC bonding phase
tamanho de partícula
3 μm
tamanho de poro
100 Å pore size
pH operacional
1-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
temperatura de armazenamento
no temp limit
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25
Informações legais
produto relacionado
Os clientes também visualizaram
Artigos
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Protocolos
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Conteúdo relacionado
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Moléculas pequenas são íons e compostos de peso molecular geralmente inferior a 900 daltons. Esses compostos podem ser separados e analisados de forma eficaz por HPLC, UHPLC e LC-MS, usando principalmente partículas de sílica ou fases estacionárias monolíticas com colunas de diversas composições (modificações) químicas.