1.50268
Purospher®STAR Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinônimo(s):
Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART™ 125-4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Purospher® STAR Si (5 µm), L × I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Materiais
stainless steel column
Nível de qualidade
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
Purospher®
Características
endcapped: no
embalagem
1 ea of
Parâmetros
250 bar pressure
65 °C max. temp.
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
coluna C × D.I.
12.5 cm × 4 mm
área da superfície
330 m2/g
Matriz
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
Silica bonding phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
Faixa de pH operacional
2-7.5
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Aplicação
Características e benefícios
- Ultra-pure silica (99.999%) for excellent peak symmetry
- High separation efficiency
- Reproducible results from run-to-run and batch-to-batch
- Use with Normal-phase or HILIC conditions (needs to be flushed to HILIC mobile phase)
- Good suitability for LC-MS applications
Nota de análise
Theoretical Plates (N/m) (2-Nitrotoluene): ≥ 65000
Symmetry (2-Nitrotoluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (2-Nitrotoluene): 0.5 - 2.0