Documentos Principais
1.50183
Supelco
Hibar® RT HPLC Columns for customized packing
L × I.D. 250 mm × 10 mm, please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
product name
Hibar® 250-10, column L × I.D. 25 cm × 10 mm
Parâmetros
400 bar pressure
Nível de qualidade
técnica(s)
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
coluna C × D.I.
25 cm × 10 mm
técnica de separação
supercritical fluid (SFC)
Descrição geral
HPLC column, customized packing, please specify packing material
Armazenamento e estabilidade
Storage temperature: no restrictions.
Informações legais
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany