200654
Ethyl cellulose
viscosity 300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.), extent of labeling: 48% ethoxyl
Sinônimo(s):
Ethylcellulose
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
granular
temperatura de autoignição
698 °F
concentração
48.0-49.5%
Extensão da rotulagem
48% ethoxyl
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
viscosidade
300 cP, 5 % in toluene/ethanol 80:20(lit.)
temperatura de transição
softening point 157 °C
densidade
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H](C(C(C(C1COCC)OCC)OCC)OCC)O[C@@H]2C(OC(C(C2OCC)OCC)OCC)COCC
InChI
1S/C28H54O11/c1-9-29-17-19-21(31-11-3)23(32-12-4)26(35-15-7)28(38-19)39-22-20(18-30-10-2)37-27(36-16-8)25(34-14-6)24(22)33-13-5/h19-28H,9-18H2,1-8H3/t19?,20?,21?,22-,23?,24?,25?,26?,27?,28+/m1/s1
chave InChI
MINRZDZESGXKDM-OLIDUAMRSA-N
Aplicação
It can be used as an efficient carrier for multiparticulate sustained drug delivery. For example, it can be used to develop polymeric microspheres for the controlled release of Ivabradine HCL (IBH).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?