1.50171
LiChroCART® for customized packing HPLC Columns
L × I.D. 75 mm × 4 mm; LiChroCART® HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use; please select HPLC sorbent for Column filling
About This Item
Produtos recomendados
product name
LiChroCART® 75-4, column L × I.D. 7.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Nível de qualidade
Parâmetros
250 bar pressure
técnica(s)
HPLC: suitable
coluna C × D.I.
7.5 cm × 4 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
HPLC cartridge, customized packing, please specify packing material
Armazenamento e estabilidade
Storage temperature: no restrictions.
Informações legais
LICHROCART is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany