14-782-M
PI 3-Kinase (p110α(E542K)/p85α), Human, 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length human p110α containing the mutation E542K & untagged, recombinant, full-length human p85α. For use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
Active Kinase Protein, Human PI 3-Kinase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 125.3 kDa (p110α; E542K)
Mw 83.7 kDa (p85α)
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Rapidly thaw the vial under cold water and immediately place on ice. Aliquot unused material into pre-chilled microcentrifuge tubes and immediately snap-freeze the vials in liquid nitrogen prior to re-storage at -70°C.
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2