Documentos Principais
SYNA961922
Synthware distillation drip adapter
joint: ST/NS 19/22, bend: 105 deg
Sinônimo(s):
Synthware 961922, glass vacuum adapter
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 101,00
R$ 101,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 101,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
R$ 101,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A961922
Descrição geral
With an outer joint at top. Tapered drip tube extends into open receivers.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)