Documentos Principais
8.14056
Sigma-Aldrich
Ruthenium(III) acetylacetonate
for synthesis
Sinônimo(s):
Ruthenium(III) acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)ruthenium(III), Tris(pentane-2,4-dionato)ruthenium(III)
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C(O)=CHCOCH3)3Ru
Número CAS:
Peso molecular:
398.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
238-193-0
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
260 °C (External MSDS)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ru].O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C.O=C(CC(=O)C)C
InChI
1S/3C5H8O2.Ru/c3*1-4(6)3-5(2)7;/h3*3H2,1-2H3;
chave InChI
GNHBILLJFGEMKL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (ICP-OES): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3