1.46602
Fluid A Washing Solution
bottle volume 300 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Fluid A for Sterility Testing, Rinsing Solution Fluid A
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
closure type screw cap with septum
embalagem
pack of 6 units
bottle of
técnica(s)
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
500 mL
volume do frasco
300 mL , filling volume
faixa de pH
6.9-7.3
aplicação(ões)
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for bacteria
Descrição geral
Fluid A washing solution in general serves as a rinse buffer and can be used for an initial rinse of the filter membrane to inactivate any inhibitors, if present.
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1