1.46590
Clear Fluid Thioglycollate Medium
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap), suitable for sterility testing
Sinônimo(s):
Clear FTM, Clear Thioglycollate Broth, FTM, FTM Clear
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP
JP (4.06)
USP
Nível de qualidade
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
autoclavable compatible
forma
liquid
prazo de validade
12 mo.
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 900 mL (in 1000 mL bottle with combined septum and screw cap)
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
nonselective for
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Princípio
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2