1.46382
MacConkey Broth
ready-to-use, bottle volume 1000 mL , filling volume
Sinônimo(s):
Broth Medium G, MacC
About This Item
Produtos recomendados
Agency
EP 2.6.13
USP 62
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; autoclaved
forma
liquid (ready-to-use)
prazo de validade
12 mo.
Características
closure type screw cap with septum
ready-to-use
embalagem
bottle of
single packed of (1 L in 1 L bottle with blue screw cap and 3 loci (6 bottles per box))
técnica(s)
direct inoculation: suitable
sterile filtration: suitable
capacidade do frasco
1000 mL
volume do frasco
1000 mL , filling volume
pH
7.3
aplicação(ões)
bioburden testing
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-25°C
adequação
Escherichia coli
coliforms
enterobacteriaceae
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1