Documentos Principais
14-595-M
Sigma-Aldrich
Proteína PP1α, 10 µg
Recombinant, full length, human PP1α, for use in Phosphatase Assays.
Sinônimo(s):
Fosfoproteína fosfatase 1, Fosforilase fosfatase, PPP1C
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Formulário
solution
prazo de validade
6 mo.
peso molecular
Mw 37.6 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
solubilidade
water: soluble
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... PPP1CA(5499)
Descrição geral
Área de pesquisa: Neurociência
A proteína fosfatase 1 (PP1) é uma das principais proteínas fosfatases específicas de serina/treonina.[1]
Aplicação
Categoria de pesquisa
Inflamação & Imunologia
Ações bioquímicas/fisiológicas
Alvo da proteína: PP1α Subfamília-alvo: Fosfatase Ser/Thr
Proteína fosfatase 1 (PP1) tem sido associada a uma ampla gama de processos biológicos, incluindo plasticidade sináptica, progressão do ciclo celular, neurotransmissão dopaminérgica, contração e metabolismo de glicogênio, manutenção da estabilidade dos microtúbulos e a desfosforilação da tau.[1] Além disso, a PP-1 desempenha uma função essencial no desenvolvimento sináptico, na plasticidade, na sinalização, no crescimento dos neurônios, na formação de sinapses, na função dos canais iônicos e na neurotransmissão. As alterações na sinalização da PP-1 nas espinhas dendríticas foram associadas a vários distúrbios neurológicos e psiquiátricos.[2][3]
Embalagem
Também disponível no tamanho de 250 µg – solicite preços e disponibilidade por telefone, mencionando o número de catálogo 14-595M ao encomendar o tamanho de 250 µg.
Qualidade
comumente avaliada por desfosforilação de DiFMUP 100 μM
forma física
Heparina-agarose seguida por Q agarose
Armazenamento e estabilidade
6 meses a –20 °C a partir da data de envio
Outras notas
Para obter dados de atividade específica, consulte o certificado de análise dos lotes individuais dessa enzima
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Alphonse Garcia et al.
Biochimie, 85(8), 721-726 (2003-10-31)
The reversible phosphorylation of proteins controlled by protein kinases and protein phosphatases is a major mechanism that regulates a wide variety of cellular processes. In contrast to C. elegans, recent studies in mammalian cells have highlighted a major role of
Modulation of dendritic spines by protein phosphatase-1
Advances in Pharmacology, 90.0, 117-144 (2021)
Karl Foley et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 41(14), 3040-3050 (2021-04-09)
Protein phosphatases, by counteracting protein kinases, regulate the reversible phosphorylation of many substrates involved in synaptic plasticity, a cellular model for learning and memory. A prominent phosphatase regulating synaptic plasticity and neurologic disorders is the serine/threonine protein phosphatase 1 (PP1).
Targeting phosphatases as the next generation of disease modifying therapeutics for Parkinson?s disease
Braithwaite SP, et al.
Neurochemistry International, 61, 899-906 (2012)
The role of protein phosphatase-1 in the modulation of synaptic and structural plasticity.
Munton, Richard P, et al.
Febs Letters, 567, 121-128 (2004)