The supplied amount of protein is 10 μg. The concentration of the protein is approximately 0.1 μg/μL, but may vary slightly from lot to lot. This minimum purity is 70% as determined by densitometry. The PP2Aa molecular weight is approximately 38 kDa and the PP2R1A molecular weight is approximately 65 kDa as shown in the image below:
SRP0736
PP2A ALPHA/PPP2R1A Complex, Active
recombinant
Selecione um tamanho
R$ 4.038,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.038,00
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Ensaio
70-95% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
atividade específica
3400-4600 nmol/min·mg (BIOMOL Green)
peso molecular
~38 kDa
~65 kDa
concentração
0.1 μg/μL
nº de adesão
NM_002715
NM_014225
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... PP2A(5524) , PPP2R1A(5518)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
-
What is the measured mass of protein in this product?
1 answer