Documentos Principais
14-585-M
Sigma-Aldrich
MAPKAP Kinase 3 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end. Activated using SAPK2a (Catalog #14-587). For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
fonte biológica
human
Nível de qualidade
100
300
recombinante
expressed in E. coli
peso molecular
Mw 69.8 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... MAPKAPK3(7867)
Descrição geral
Product Source: N-terminal GST-tagged, recombinant, human MAPKAP Kinase 3, amino acids 2-end
expressed in E. coli; activated using SAPK2a (Catalog #14-587)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: MAPKAP-K3
Embalagem
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-585M when ordering the 250 µg size.
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of MAPKAP Kinase 2 Substrate Peptide (Catalog #12-240)
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2