Documentos Principais
14-570-M
Sigma-Aldrich
Ret Protein, active, 10 µg
Active, N-Terminal GST-tagged, recombinant, human Ret amino acids 658-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 79.2 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... RET(5979)
Descrição geral
N-Terminal GST-tagged, recombinant, human Ret amino acids 658-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Aplicação
Research Category
Inflammation & Immunology
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: Ret
Target Sub-Family: TK
Embalagem
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-570M when ordering the 250 µg size.
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of IFG-1Rtide
forma física
Glutathione agarose affinity chromatography
Armazenamento e estabilidade
6 months at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2