14-429-M
MEK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST & C-terminal His6-tagged, recombinant full-length human MEK1, for use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
CFC3, MAP2K1, MAPKK1, MEL, MKK1, PRKMK1, mitogen-activated protein kinase kinase 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
linha de produto
Upstate®
Formulário
liquid
atividade específica
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
prazo de validade
1 yr
peso molecular
Mw 71 kDa
purificado por
(Purified using glutathione agarose followed by Ni2+/NTA agarose, activated using c-Raf and the re-purified using Ni2+/NTA agarose)
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
solubilidade
soluble
nº de adesão
(FUNCTION: SwissProt: Q02750 # Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates ERK1 and ERK2 MAP kinases. )
NM_002755.2
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... MAP2K1(5604)
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1