Documentos Principais
14-352-M
Sigma-Aldrich
Raf-1 Protein, Active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human Raf-1 residues 306-end, containing the mutations Y340D & Y341D, for use in Kinase Assays.
Sinônimo(s):
10 µg Raf-1 Protein, Active Raf-1 Protein, Raf-1 Detection Protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
peso molecular
Mw 65 kDa
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Informações sobre genes
human ... RAF1(5894)
Descrição geral
N-terminal GST-tagged recombinant human Raf-1 residues 306-end, containing the mutations Y340D and Y341D
Product Source: Expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: c-RAF
Target Sub-Family: TKL
Embalagem
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-352M when ordering the 250 µg size.
Qualidade
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog # 13-104) substrate in vitro
forma física
Glutathione agarose affinity chromatography
Armazenamento e estabilidade
1 year at -70°C
Outras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany