Documentos Principais
1.25155
Millipore
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6ml
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
ligand
iminodiacetic acid
Nível de qualidade
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
Formulário
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
Coluna: DI × C
5 mm × 30 mm
volume
0.6 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
~60 mL, resin binding capacity
aplicação(ões)
recombinant protein
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
5 x 30 mm
Características e benefícios
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6 ml provides users with:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Informações legais
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany