1.25149
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.2 mL, prepacked column
Sinônimo(s):
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.2ml
About This Item
Produtos recomendados
ligand
iminodiacetic acid
Materiais
polypropylene housing
linha de produto
Fractogel®
forma
prepacked column
Parâmetros
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
column I.D. × L
5 mm × 10 mm
volume
0.2 mL
Grupo ativo da matriz
Methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
~60 mL, resin binding capacity
aplicação(ões)
recombinant protein
técnica de separação
affinity
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
- Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
- Ensure timely and successful startup and operation
- Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
- Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13