Documentos Principais
1.24839
Millipore
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride)
(AEBSF) for biochemistry
Sinônimo(s):
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H11ClFNO2S
Número CAS:
Peso molecular:
239.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
pf
175-177 °C
solubilidade
10 g/L
densidade volumétrica
200 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
chave InChI
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Informações legais
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3