Documentos Principais
12-330
Sigma-Aldrich
Casein Kinase 2 Substrate Peptide
Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays, liquid
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Casein Kinase 2 Substrate Peptide, Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... CSNK2B(1460)
Aplicação
Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein Target: CK2
Target Sub-Family: CMGC
Qualidade
Routinely evaluated as a substrate in a kinase assay.
forma física
20 mM MOPS, pH 7.2; 25 mM b-glycerol phosphate; 5 mM EGTA; 1 mM sodium orthovanadate; 1 mM dithiothreitol
Armazenamento e estabilidade
Stable for 2 years at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of the product, centrifuge the original vial prior to removing the cap.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2