Documentos Principais
1.20593
Millipore
modified Tryptic Soy Broth- Dehydrated Culture Media
Novobiocin, for enterovirulent E. coli (EEC)
Sinônimo(s):
mTSB broth Selective Supplement, modified Tryptic Soy Broth Selective Supplement
About This Item
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
USDA-FSIS
Nível de qualidade
Formulário
solid
composição
Novobiocin
fabricante/nome comercial
Millipore
faixa de pH
7.0 - 7.4 (25 °C)
aplicação(ões)
pathogen testing
temperatura de armazenamento
2-8°C
adequação
enterovirulent E. coli (EEC) (Antibiotics for 1.40011 mTSB culture medium)
Descrição geral
mTSB broth Selective Supplement contains Novobiocin sodium salt (8 mg) in lyophilized form. The supplement is suitable for suppressing the growth of accompanying Gram-positive bacteria during culturing of E. coli (O157:H7).
Aplicação
mTSB broth Selective Supplement is to be used with GranuCult® mTSB (modified Tryptic Soy Broth) acc. USDA-FSIS (1.40011) to suppress the growth of accompanying flora of Gram-positive bacteria during culturing Escherichia coli O157:H7.
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1