Documentos Principais
1.20571
Millipore
PharmPrep® P100 RP-18e, 10 μm Scout Column
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
spherical silica gel
Nível de qualidade
descrição
L × diam. 250 mm × 4.6 mm
linha de produto
PharmPrep®
Parâmetros
≤40 bar max. pressure
C × diâmetro
250 mm × 4.6 mm
Grupo ativo da matriz
Spherical Silica Gel
tamanho de poro
10 nm mean pore size
aplicação(ões)
plasma purification
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Spherical porous Silica with uniform and homogeneous gel matrix with excellent batch to batch reproducibility
Características e benefícios
PharmPrep® P100 RP-8e, 10 µm Scout Column provides users with :
  • Uniform and homogenous silica gel matrix with excellent batch-to-batch reproducibility over many column packings
  • Narrow particle size distribution for high performance and high productivity in small peptide purification processes
  • Reproducible specific surface area and pore size distribution
  • Low back pressure
  • Enhanced mechanical stability for long sorbent life-time
  • a perfect separation of insulin and the main impurities desamido-insulin.
Embalagem
Plastic bottle
Informações legais
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany