Documentos Principais
1.19158
Supelco
Standard samples for HPLC system qualification
suitable for HPLC, methyl paraben in methanol/water 100 mg/L, for use with LICHROTEST
Sinônimo(s):
TM=["LICHROTEST"] Standard samples for HPLC system qualification Set 2: Precision
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
composição
methyl paraben in methanol/water, 100 mg/L
técnica(s)
HPLC: suitable
compatibilidade
for use with LICHROTEST
Formato
mixture
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Set 2: Precision; 100 mg/l Methyl paraben in methanol / water (50:50) LiChroTest
Nota de análise
100 mg/l Methyl paraben: in accordance
Informações legais
LICHROTEST is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2