Documentos Principais
119140
Sigma-Aldrich
NECA
≥99% (HPLC), solid, adenosine receptor agonist, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Adenosine Receptor Agonist, NECA, (2S,3S,4R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-yl)-N-ethyl-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16N6O4
Número CAS:
Peso molecular:
308.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Adenosine Receptor Agonist, NECA,
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
14 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mM
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C12H16N6O4/c1-2-14-11(21)8-6(19)7(20)12(22-8)18-4-17-5-9(13)15-3-16-10(5)18/h3-4,6-8,12,19-20H,2H2,1H3,(H,14,21)(H2,13,15,16)/t6-,7+,8-,12?/m0/s1
chave InChI
JADDQZYHOWSFJD-QQIVLSGASA-N
Descrição geral
A cell-permeable adenosine analog that acts a potent non-selective agonist of adenosine receptors (Ki = 14 nM, 20 nM, 2.4 µM and 6.2 nM for A1, A2A, A2B, A3, respectively). Increases intracellular cAMP production (EC50 = 3.1 µM in A2B expressing CHO cells). Shown to increase glucagon release in a dose-dependent manner and inhibit insulin release at low concentrations. Although at higher concentration some insulin release is observed. Also, displays a wide range adenosine-dependent effects, such as blocking platelet aggregation and inhibiting DNA synthesis. When administered at reperfusion, it is shown reduce infarction and block the formation of the mitochondrial permeability transition pore by activating p70S6 kinase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Forster, K., et al. 2006. Basic Res. Cardiol.101, 319.
de Zwart, M., et al. 1998. Nucleosides Nucleotides.17, 969.
Phillis, J. et al. 1986, Pharm. Biochem. Behavior.24, 263
Durcan, M. J., et al. 1989. Pharmacol Biochem Behav.32, 487.
Bacher, S., et al. 1982. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol.329, 67.
Cusack, N., et al. 1981. Br J Pharm.72, 443.
Londos, C., et al. 1980. Proc Natl Acad Sci.77, 2551.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3