Key Documents
1.19132
Millipore
PharmPrep® P 100 RP-8e, 10µm
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
Materiais
spherical silica gel
Nível de qualidade
Parâmetros
≤40 bar max. pressure
tamanho de poro
10 nm mean pore size
aplicação(ões)
plasma purification
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
2-30°C
Informações legais
PHARMPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1