1.16894
pH Test
reflectometric, pH range 1.0-5.0, for use with REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
pH chemical test strips, pH test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
Características
non-bleeding
refill: no
Nível de qualidade
faixa de pH
1.0-5.0
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Nota de análise
pH-value
- standard 1:
1.2 - 1.8
- standard 2: 2.7 - 3.3
- standard 3: 4.2 - 4.8
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Uma determinação confiável de pH de leite e produtos lácteos, fácil de usar, econômica e baseada em smartphone, usando as tiras de teste de pH MQuant® e o aplicativo MQuant® StripScan.
An easy-to-use, economical, and smartphone-based reliable pH determination of milk and milk products using the MQuant® pH test strips and the MQuant® StripScan App.