1.16884
Fractogel® EMD DMAE (M)
Sinônimo(s):
Fractogel® EMD DMAE (M)
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
ligand
diethylaminoethyl
descrição
weak anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
esterilidade
sterile (Caustic Stable)
linha de produto
Fractogel®
Formulário
resin
Parâmetros
170 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Grupo ativo da matriz
methacrylate
tamanho médio de partícula
40-90 μm
capacidade
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
temperatura de transição
flash point 35 °C (calculated)
densidade
1.430 g/cm3
densidade volumétrica
1000 kg/m3
aplicação(ões)
gene therapy
recombinant protein
vaccine development
técnica de separação
weak anion exchange
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Características e benefícios
- Excellent binding to large viruses and plasmid DNA
- Homogenous binding with high selectivity and purity
- Lower elution volumes for the highest purity levels
- Compatibility with 2.5 % (v/v) aqueous benzyl alcohol containing 150 mM NaCl storage solution
Due to the titration behavior, the ion exchange capacity can be used from pH 2 to pH 9.5. The separation of proteins is based on reversible electrostatic interactions between the negatively charged regions of the proteins′ surface and the support. Proteins are retained efficiently on Fractogel® EMD DEAE when the pH of the buffer is about 1 unit above their isoelectric points (pl).
The strength of the binding depends on the following:
- the buffer system
- pH value of the buffer which determines the surface charge of the protein
- the degree of the ionization of the functional groups of the exchanger
- the concentration of the counter ions
- the charge density on the support (protein binding capacity)
Embalagem
- 1.16884.0100: Fractogel® EMD DMAE (M) Resin 100ml
- 1.16884.0010: Fractogel® EMD DMAE (M) Resin 10ml
- 1.16884.0500: Fractogel® EMD DMAE (M) Resin 500ml
- 1.16884.5000: Fractogel® EMD DMAE (M) Resin 5L
Nota de análise
Microscopic evaluation: Uniform spherical particles,no agglomerates, no fines
Extractable matter (water): ≤ 0.03 %
Cerium: ≤ 1 µg/g
Pressure drop(column: ID=1.6 cm, L=10 cm at 5 ml/min): ≤ 1.0 bar
Particle size (d10): 37 - 45 µm
Particle size (d50): 48 - 60 µm
Particle size (d90): 63 - 77 µm
Colony forming units (TAMC + TYMC): ≤ 100 CFU/ml
Endotoxins: ≤ 1.00 EU/ml
Protein binding capacity (bovine serum albumin): 80 - 120 mg/ml
Functional test (b:a): ≤ 0.25
Functional test: Separation of conalbumin and human serum albumin
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
35 °C
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Conteúdo relacionado
A fabricação de vacinas virais sob medida aborda os desafios específicos do vírus por meio da colaboração.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.