1.16732
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.03-1.00 g/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Nitrite chemical test strips, Nitrite test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
product name
Nitrite Test, reflectometric, 0.03-1.00 g/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
nitrite
adequação da reação
reactivity: amine reactive
faixa de medição
0.03-1.00 g/L (NO2-)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de análise
Assay
- standard 1:
0.09 - 0.11 g/l
- standard 2: 0.45 - 0.55 g/l
- standard 3: 0.72 - 0.88 g/l
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2