1.16128
Malic Acid Test
reflectometric, 5.0-60.0 mg/L (malic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Sinônimo(s):
Malic Acid chemical test strips, Malic Acid test strip for instrument reader
About This Item
Produtos recomendados
descrição
quantitative
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
malic acid
adequação da reação
reaction type: enzymatic reaction
faixa de medição
5.0-60.0 mg/L (malic acid)
compatibilidade
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
método de detecção
reflectometric
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ligação
Nota de análise
Assay
- standard 1:
6.5 - 8.5 mg/l
- standard 2: 22.5 - 27.5 mg/l
- standard 3: 45.0 - 55.0 mg/l
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2