Currently, a pharmaceutical grade Methylene Blue product is not available.
6210-OP
Azul de metileno
OmniPur® Grade
Sinônimo(s):
Methylene Blue trihydrate
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
iridescent green-black
pf
190 °C (dec.) (lit.)
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Specifications:
Arsenic (As): ≤0.0008%
Ash: ≤1.0%
Copper (Cu): ≤0.02%
Lead (Pb): ≤0.001%
Moisture (H2O): ≤15.0%
Molar absorptivity Em (661 nm, water): ≥69000
Zinc (Zn): ≤0.001%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
-
What is the highest quality pharmaceutical grade Methylene Blue you carry?
1 answer-