1150-OP
Acrylamide
OmniPur® Grade, >=99.9%, Suitable for polyacrylamide gel electrophoresis
Sinônimo(s):
OmniPur® Acrylamide, Propenamide, Acrylic Acid Amide
forma
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
clear colorless
atividade externa
Protease, none detected
RNAse, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Specifications:
Assay: ≥99.9%
Conductivity (40%, water): ≤5 µmho
Free Acrylic Acid: ≤0.001%
Iron (Fe): ≤0.0001%
Lead (Pb): ≤0.0001%
Melting point: 84-86°C
pH (10% in 100 mM NaCl, , 25°C): 5.5-6.5
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup