If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
1.14801
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de cloro
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Teste de cloro, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
linha de produto
MQuant®
Nível de qualidade
analito(s) específico(s)
chlorine
faixa de medição
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O teste pode ser usado em
- Água de piscinas
- Lençóis freáticos e água de superfície
- Água potável e água mineral
- Águas de aquicultura
- Água residual
- Água residual de galvanoplastia
- Soluções de desinfecção
Esse teste não é adequado para água do mar.
Método
Em solução pouco ácida, o cloro livre reage com dietil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta. Na presença de iodeto de potássio, o cloro associado também é medido por essa reação. A concentração de cloro é medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores. O teste avalia a reação de coloração baseado no método de transmitância da luz. Dessa forma, mesmo amostras de águas turvas e coloridas podem ser analisadas sem um preparo adicional.
O disco de cores é feito de um plástico extremamente duradouro, resistente à luz e, portanto, é adequado para uso em áreas industriais e ambientes molhados.
Usando o pacote de recarga 1.14803 contendo todos os reagentes, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Preparo de uma solução padrão para cloro total
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Padrão AQA para cloro livre - Preparo de uma solução padrão para cloro livre
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf