Documentos Principais
1.14660
Supelco
Iron Test Kit, colorimetric
0.05-1.0 mg/L (Fe²⁺), MQuant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Iron Test in freshwater and seawater, colorimetric, 0.05-1.0 mg/L (Fe2+), for use with MQUANT®
analito(s) específico(s)
iron
Nível de qualidade
faixa de medição
0.05-1.0 mg/L (Fe2+)
compatibilidade
for use with MQUANT®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Method: colorimetric with color card 0.05 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8 - 1.0 mg/l Fe²⁺ MQuant®
This MQuant® Iron test (formally MColortest®) is suitable for the colorimetric determination using the easy to use color card. The reagents are added to the sample, resulting in a color reaction. The concentration is determined by allocating the color to a value on a reference scale.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2