Documentos
1.14406
Supelco
Manganese Test Kit, colorimetric
0.03-0.5 mg/L (Mn), MQuant®
Sinônimo(s):
Kit de teste visual de manganês
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de manganês, colorimetric, 0.03-0.5 mg/L (Mn), for use with MCOLORTEST®
analito(s) específico(s)
manganese
Nível de qualidade
faixa de medição
0.03-0.5 mg/L (Mn)
compatibilidade
for use with MCOLORTEST®
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: colorimétrico com cartão de cores e bloco comparador com tubos de ensaio longos de 0,03-0,06-0,10-0,15-0,20-0,25-0,3-0,4-0,5 mg/l de Mn MQuant®
O teste de manganês MQuant® (anteriormente MColortest®) mede manganês bivalente em sua forma dissolvida.
Por exemplo, ele pode ser utilizado para analisar
  • Lençóis freáticos e água de superfície, água do mar
  • Água potável e água mineral
  • Água de nascentes e de poços
  • Água de caldeira e de alimentação de caldeira, e água de arrefecimento
  • Água residual
  • Água residual de galvanoplastia
  • Soluções nutritivas para fertilização
  • Solos, após pré-tratamento adequado das amostras
Método
Em soluções alcalinas, os íons de manganês (II) reagem com oximas para formar um complexo vermelho-marrom. A concentração de manganês pode ser medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do cartão de cores. A vividez única da impressão e sua graduação de cores fina permitem uma análise precisa, mesmo nos valores mais baixos do intervalo de concentrações.
Os tubos de ensaio longos permitem a cobertura de um intervalo de medição sensível.
Usando o pacote de recarga 1.18460 contendo todos os reagentes, o kit de teste original pode ser usado por um período muito longo, fazendo dele um sistema especialmente econômico e ecológico. 
O teste mede manganês bivalente em sua forma dissolvida. A concentração de manganês pode ser medida de maneira semiquantitativa por comparação visual da cor da solução de medição com os campos coloridos do disco de cores.
Informações legais
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system, spleen
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3