Key Documents
1.12668
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Sinônimo(s):
HPTLC Silica gel 60 DIOL Plates
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Materiais
glass support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
embalagem
pkg of 25 plates
técnica(s)
HPTLC: suitable
espessura da camada
200 μm
placa C × L
10 cm × 10 cm
tamanho de partícula
5-6 μm
tamanho de poro
60 Å medium pore diameter
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
25 Glass plates 10 x 10 cm
Aplicação
Glass HPTLC Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
Ligação
Replaces: 12668-5; 12668