357553
Nickel
foil, thickness 0.5 mm, 99.98% trace metals basis
Ensaio
99.98% trace metals basis
Formulário
foil
resistividade
6.97 μΩ-cm, 20°C
espessura
0.5 mm
p.e.
2732 °C (lit.)
pf
1453 °C (lit.)
densidade
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
chave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Quantidade
- 25×25 mm (approximately 2.8 g)
- 50×50 mm (approximately 11.2 g)
- 100×100 mm (approximately 44.8 g)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.