Documentos
1.10032
Supelco
Total Hardness Test Strips, colorimetric
individually sealed, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
Sinônimo(s):
Tiras de teste bioquímico de dureza da água
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de dureza total, colorimetric, water hardness 3-21 °d, water hardness 4-26 °e, water hardness 5-37 °f, MQuant®
descrição
semi-quantitative
Nível de qualidade
linha de produto
MQuant®
analito(s) específico(s)
calcium, magnesium
water hardness measuring range
3-21 °d
4-26 °e
5-37 °f
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: colorimétrico com tiras de teste (lacradas individualmente) MQuant <3 - >4 - >7 - >14 - >21°d <4 - >5 - >9 - >18 - >26°e <5 - >7 - >12 - >25 - >37°f®
O teste de dureza total pode ser usado para determinar a dureza da água para sistemas de aquecimento, máquinas de café, lava-louças e máquinas de lavar, permitindo otimizar a dosagem de água e o uso de filtros de água. A dureza da água é causada pela presença de massas alcalinas, principalmente cálcio e magnésio. A dureza total é medida como a soma de todos os íons de cálcio e magnésio. As tiras de teste de dureza total simplificam a detecção da dureza da água, fornecendo um processo de teste prático e direto no local. O procedimento é simples e conveniente, e as mudanças claras de cor de verde para vermelho fornecem resultados confiáveis em segundos. Para usar as tiras de teste, basta mergulhá-las na água, aguardar o tempo especificado e ler os resultados.
Informações legais
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1