Documentos
1.09968
Supelco
Barium standard
1000 mg Ba, (BaCl₂ in 7% HCl) Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
forma
concentrate
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Nota de análise
content (Ba): 1000 mg / Ampoule
Determination method: complexometric titration.
(traceable to NIST - SRM 682)
Accuracy of the method: +/- 2 mg
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1