Documentos Principais
1.09754
Supelco
Methyl margarate
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
Methyl margarate, Methyl heptadecanate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
284.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
217-055-3
Nível de qualidade
forma
solid
pb
184 °C/13.3 hPa
pf
28-30 °C
temperatura de transição
flash point >110 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
HUEBIMLTDXKIPR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.0
Identity (IR-spectrum): conforms
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110.0 °C - closed cup