1.09727
Poli(etilenoglicol)
4000, for gas chromatography
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>320 °C (DIN 51794)
potência
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
53-58 °C
temperatura de transição
flash point 270 °C
solubilidade
500 g/L
densidade
1.2 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
400‑500 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Ligação
Nota de análise
McReynolds constant (Benzene): Mc-Renolds-Konstante: ca. 320
McReynolds constant (Butanol): Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550
McReynolds constant (Nitropropane): Mc-Renolds-Konstante: ca. 570
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup