Documentos Principais
1.09724
Supelco
Piperidine
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11N
Número CAS:
Peso molecular:
85.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
203-813-0
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
34 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °C
potência
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.20% Picoline (GC)
≤0.3% Water (Karl Fischer)
≤0.30% Pyridine (GC)
Resíduo não volátil (NVR)
≤0.01%
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosidade cinemática
1.77 cSt(20 °C)
p.e.
106 °C/1013 hPa
pf
-10.8 °C
temperatura de transição
flash point 16 °C
densidade
0.86 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Fe: ≤0.0001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
chave InChI
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Ligação
Discover EMSURE - to be more than sure!
Outras notas
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup