Key Documents
1.09609
Supelco
n-Tridecane
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
n-Tridecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)11CH3
Número CAS:
Peso molecular:
184.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
211-093-4
pressão de vapor
<0.5 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
>204 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Lim. expl.
0.6-6.5 % (v/v)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
pb
235 °C/1013 hPa
pf
-5 °C
temperatura de transição
flash point 79 °C
densidade
0.757 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
chave InChI
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.3 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup