Key Documents
1.09604
Supelco
n-Heptadecane
reference substance for gas chromatography
Sinônimo(s):
n-Heptadecane
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15CH3
Número CAS:
Peso molecular:
240.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
Número do índice EC:
211-108-4
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.3% (GC)
forma
liquid
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
kinematic viscosity
<7 cSt(40 °C)
pb
302 °C/1013 hPa
pf
22 °C
temperatura de transição
flash point 148 °C
densidade
0.78 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C17H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-17H2,1-2H3
chave InChI
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC): ≥ 99.3 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
149 °C - closed cup